주요 문서
GF41728989
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 500 mm, wall thickness 0.275 mm
동의어(들):
NI197750
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 417-289-89
길이
500 mm
O.D.
9.55 mm
벽 두께
0.275 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)