주요 문서
GF41015113
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
동의어(들):
NI100280
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 410-151-13
길이 × 너비 × 두께
0.1 m × 100 mm × 0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF41015113-1EA4061825449395