주요 문서
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
동의어(들):
SI675721
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101521
NACRES:
NA.23
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 407-704-35
길이
1 m
직경
0.015 mm , filament diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)