Key Documents
GF40322393
Hastealloy® c-22
wire, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3, 1.0 mm diameter, size 1110 mm, temper annealed
동의어(들):
NE095350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 403-223-93
크기
1110 mm
직경
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)