주요 문서
GF40039657
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g
동의어(들):
AL716010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 400-396-57
중량
20 g
최대 입자 크기
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)