주요 문서
GF39891088
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
동의어(들):
NI160270
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 398-910-88
크기 × 두께
1 m × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)