주요 문서
GF39143921
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 8mm disks, 0.10mm thickness
동의어(들):
SN010300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil (disc)
제조업체/상표
Goodfellow 391-439-21
직경 × 두께
8 mm × 0.10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)