주요 문서
GF38641585
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99.999%
동의어(들):
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
99.999%
양식
rod
autoignition temp.
842 °F
제조업체/상표
Goodfellow 386-415-85
저항도
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
길이
300 mm
직경
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF38641585-2EA4061821062918
GF38641585-1EA4061821062901
GF38641585-5EA4061821062925