주요 문서
GF36865569
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
동의어(들):
NI030240
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 368-655-69
크기
25 × 25 mm
두께
0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)