주요 문서
GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
동의어(들):
AG096100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 355-921-49
중량
5 g
최대 종괴 크기
4 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF35592149-1EA4061821146649