제조업체/상표
Goodfellow 351-515-22
크기
50 × 50 mm
두께
0.005 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF35151522-1EA | 4061821125866 |
GF35151522-5EA | 4061821125897 |
GF35151522-10EA | 4061821125859 |
GF35151522-20EA | 4061821125873 |
GF35151522-2EA | 4061821125880 |