양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 341-429-03
크기
150 × 150 mm
두께
0.5 mm
색상
clear amber
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34142903-1EA | 4061825054179 |
GF34142903-2EA | 4061825054186 |
GF34142903-5EA | 4061825054193 |