추천 제품
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
분석
99.999%
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 340-027-51
저항도
8.37 μΩ-cm
중량
20 g
최대 종괴 크기
8 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable