양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 338-480-62
크기
300 × 300 mm
두께
0.025 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33848062-10EA | 4061825044293 |
GF33848062-1EA | 4061825044309 |
GF33848062-2EA | 4061825044316 |
GF33848062-5EA | 4061825044323 |