주요 문서
GF33689469
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
동의어(들):
B 603151
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 336-894-69
직경
30 mm
30 mm
두께
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)