주요 문서
GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
동의어(들):
TA090500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 335-181-56
크기
50 × 50 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)