Key Documents
GF32937059
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 600 x 600mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
동의어(들):
FE228710
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
형태
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 329-370-59
직경 × 두께
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
크기
600 mm × 600 mm