Key Documents
GF32899461
Neodymium
foil, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
동의어(들):
ND000205
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Nd
CAS Number:
Molecular Weight:
144.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 328-994-61
저항도
64.0 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 25 mm
두께
0.005 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
density
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable