주요 문서
GF31129051
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, color high viscosity
동의어(들):
AC311051
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 311-290-51
크기
300 × 300 mm
두께
0.05 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF31129051-10EA4061825023595
GF31129051-5EA4061825023632
GF31129051-1EA4061825023601
GF31129051-20EA4061825023618
GF31129051-2EA4061825023625