주요 문서
GF30934841
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 13 mm, L 500 mm
동의어(들):
FP307977
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 309-348-41
길이
500 mm
직경
13 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF30934841-1EA4061825043463
GF30934841-10EA4061825043456
GF30934841-2EA4061825043470
GF30934841-5EA4061825043487