주요 문서
GF30535062
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 3 mm, L 600 mm
동의어(들):
FP347905
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 305-350-62
길이
600 mm
직경
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)