Key Documents
GF30467998
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.9%
동의어(들):
RH000200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Rh
CAS Number:
Molecular Weight:
102.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 304-679-98
저항도
4.33 μΩ-cm, 20°C
크기
10 × 10 mm
두께
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)