양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 304-195-80
길이 × 직경
100 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30419580-2EA | 4061829945664 |
GF30419580-5EA | 4061829995164 |
GF30419580-10EA | 4061829921163 |
GF30419580-1EA | 4061825457994 |
GF30419580-20EA | 4061829971014 |