주요 문서
GF30238141
Zinc
rod, 19 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
동의어(들):
ZN007940
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
분석
99.9%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 302-381-41
저항도
5.8 μΩ-cm, 20°C
길이
200 mm
직경
19 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF30238141-1EA4061821023551
GF30238141-5EA4061821023575
GF30238141-10EA4061821023544
GF30238141-2EA4061821023568