Key Documents
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
동의어(들):
HO000260
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ho
CAS Number:
Molecular Weight:
164.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141606
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 292-333-35
크기
50 × 50 mm
두께
0.50 mm
density
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)