주요 문서
GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
동의어(들):
FE085150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 291-445-27
길이
50 m
직경
1.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)