양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 288-592-48
길이 × 직경
500 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF28859248-1EA | 4061825433493 |
GF28859248-2EA | 4061829963521 |
GF28859248-5EA | 4061831013658 |