주요 문서
GF28290438
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, min. particle size 45 micron
동의어(들):
W 526010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31191518
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 282-904-38
중량
100 g
최대 입자 크기
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)