주요 문서
GF27902347
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
동의어(들):
ZN536100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 279-023-47
중량
20 g
최대 종괴 크기
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)