Key Documents
GF26570101
Boron nitride
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 603110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 265-701-01
크기
5 × 5 mm
두께
0.20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)