주요 문서
GF26509989
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
동의어(들):
FE227800
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 265-099-89
길이 × 벽 두께
500 mm × 2.0 mm
O.D. × I.D.
10.0 mm × 6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)