양식
foil (temper - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 254-679-03
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25467903-5EA | 4061829993818 |
GF25467903-10EA | 4061829920647 |
GF25467903-1EA | 4061825426396 |
GF25467903-20EA | 4061829970239 |
GF25467903-2EA | 4061829950941 |