양식
foil (temper half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 253-873-53
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25387353-10EA | 4061829920616 |
GF25387353-20EA | 4061829970185 |
GF25387353-1EA | 4061825426341 |
GF25387353-2EA | 4061829950927 |
GF25387353-5EA | 4061829993795 |