주요 문서
GF25090916
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 20 m, filament diameter 0.1 microns
동의어(들):
CU805100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥99.96%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 250-909-16
길이
20 m
직경
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF25090916-1EA4061821156532