설명
light tight (lt)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 249-240-89
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24924089-10EA | 4061829920548 |
GF24924089-5EA | 4061829993641 |
GF24924089-1EA | 4061825426068 |
GF24924089-20EA | 4061829970093 |
GF24924089-2EA | 4061829944131 |