Key Documents
GF24787109
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 6.0mm, L 100 mm, wall thickness 0.075 mm
동의어(들):
IM307600
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 247-871-09
길이
100 mm
벽 두께
0.075 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable