주요 문서
GF24425513
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
25m wire, 0.5mm diameter, as drawn
동의어(들):
CU055160
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 244-255-13
길이 × 직경
25 m × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)