Key Documents
GF24401483
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 3.5mm diameter
동의어(들):
W 117915
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 244-014-83
길이 × 직경
200 mm × 3.5 mm