주요 문서
GF24386609
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99%
동의어(들):
CR006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cr
CAS Number:
Molecular Weight:
52.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 243-866-09
저항도
12.7 μΩ-cm, 20°C
중량
200 g
최대 종괴 크기
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)