Key Documents
GF23249639
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, condition polished both sides
동의어(들):
SI613205
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101503
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 232-496-39
크기
150 × 150 mm
두께
2.0 mm