주요 문서
GF22999764
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, annealed
동의어(들):
NI020210
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 229-997-64
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)