주요 문서
GF22980483
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, polyester insulation
동의어(들):
NI095850
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
polyester insulation
thermocouple wire
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 229-804-83
길이
100 mm
컨덕터 직경
0.25 mm
단열제 두께
0.018 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)