주요 문서
GF21550890
Brass
foil, Cu 63%/Zn 37%, thickness 1.42 mm, size 25 × 25 mm, temper half hard
동의어(들):
CU020500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 215-508-90
크기
25 × 25 mm
두께
1.42 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)