설명
polyimide insulation
thermocouple wire
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 214-049-11
길이
10 mm
컨덕터 직경
0.25 mm
단열제 두께
0.04 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21404911-1EA | 4061825424040 |