주요 문서
GF20432135
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
동의어(들):
AL417250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 204-321-35
길이
200 mm
O.D.
24.0 mm
벽 두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)