주요 문서
GF20273813
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.57mm wall thickness, 1.06mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
CU027280
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 202-738-13
길이 × thickness
500 mm × 0.57 mm
O.D. × I.D.
2.2 mm × 1.06 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)