주요 문서
GF20112545
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
동의어(들):
TI006020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
47.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.5%
양식
powder
autoignition temp.
860 °F
제조업체/상표
Goodfellow 201-125-45
저항도
42.0 μΩ-cm, 20°C
중량
200 g
최대 입자 크기
150 μm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF20112545-1EA4061821103758