주요 문서
GF18576401
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
동의어(들):
AB187910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 185-764-01
길이
1000 mm
직경
6.35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)