Key Documents
GF18575220
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.2m wire, 1.0mm diameter, annealed
동의어(들):
AU145150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 185-752-20
길이 × 직경
0.2 m × 1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable