Key Documents
GF18195082
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
동의어(들):
FF210321
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 181-950-82
길이 × 너비 × 두께
0.5 m × 12 mm × 0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)